4-Bromo-3-chlorotoluene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1598-25G OR1598-5G
APOSOR1598-25GEA 295 SEK
APOSOR1598-25G APOSOR1598-5G
4-Bromo-3-chlorotoluene
4-Bromo-3-chlorotoluene
Formel: C₇H₆BrCl
MW: 205.48 g/mol
Kokpunkt: 100 °C/22mmHg
Densitet: 1.54 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00045161
CAS nummer: 6627-51-6