Methyl-2-bromofuran-3-carboxylate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15964-1G OR15964-250MG OR15964-100MG
APOSOR15964-1GEA 3225 SEK
APOSOR15964-1G APOSOR15964-250MG APOSOR15964-100MG
Methyl-2-bromofuran-3-carboxylate 97%
Methyl-2-bromofuran-3-carboxylate
Formel: C₆H₅BrO₃
MW: 205.01 g/mol
Smältpunkt: 49…52 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09879944
CAS nummer: 197846-06-3