1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15957-1G OR15957-250MG
APOSOR15957-1GEA 2150 SEK
APOSOR15957-1G APOSOR15957-250MG
1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₅N₃O₂
Smältpunkt: 185…186,5 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 930111-02-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III