3,4-Dibromothiophene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15943-100G OR15943-25G OR15943-500G
APOSOR15943-100GEA 500 SEK
APOSOR15943-100G APOSOR15943-25G APOSOR15943-500G
3,4-Dibromothiophene 98%
3,4-Dibromothiophene
Formel: C₄H₂Br₂S
Kokpunkt: 221…222 °C
Smältpunkt: 44320 °C
Densitet: 2,188 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005465
CAS nummer: 3141-26-2
EINECS: 221-546-8