4,5,6-Trichloropyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15924-1G OR15924-10G
APOSOR15924-1GEA 620 SEK
APOSOR15924-1G APOSOR15924-10G
4,5,6-Trichloropyrimidine
4,5,6-Trichloropyrimidine
Formel: C₄HCl₃N₂
MW: 183,4231 g/mol
Kokpunkt: 87 °C/12mmHg
Smältpunkt: 53 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08458457
CAS nummer: 1780-27-4