(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine, (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine, (1R,2R)-1,2-Diphenylethane-1,2-diamine, (R,R)-DPEN, (+)-((R,R)-1,2-Diamino-2-phenylethyl)benzene
OR15922-5G OR15922-25G OR15922-100G
APOSOR15922-5GEA 260 SEK
APOSOR15922-5G APOSOR15922-25G APOSOR15922-100G
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine 98%
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine
Formel: C₁₄H₁₆N₂
MW: 212,29 g/mol
Smältpunkt: 79…84 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00082769
CAS nummer: 35132-20-8