3-Amino-2,6-dimethoxypyridine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1585-1G OR1585-250MG OR1585-5G
APOSOR1585-1GEA 380 SEK
APOSOR1585-1G APOSOR1585-250MG APOSOR1585-5G
3-Amino-2,6-dimethoxypyridine 95+%
3-Amino-2,6-dimethoxypyridine
Formel: C7H10N2O2
MW: 154,1665 g/mol
Kokpunkt: 116…117 °C/10mmHg
Smältpunkt: 41…43 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00832865
CAS nummer: 28020-37-3