2-Chloro-5-iodopyridine 98+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15739-100G OR15739-25G
APOSOR15739-100GEA 1900 SEK
APOSOR15739-100G APOSOR15739-25G
2-Chloro-5-iodopyridine 98+%
2-Chloro-5-iodopyridine
Formel: C₅H₃ClIN
MW: 239.44 g/mol
Smältpunkt: 95…99 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01863635
CAS nummer: 69045-79-0