(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR15673-1G
OR15673-25G
OR15673-5G
APOSOR15673-1GEA
260
SEK
APOSOR15673-1G
APOSOR15673-25G
APOSOR15673-5G
(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₁H₂₁NO₃ Smältpunkt: 91…94 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD02683202 CAS nummer: 140695-85-8 |