(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR15657-1G OR15657-250MG
APOSOR15657-1GEA 3600 SEK
APOSOR15657-1G APOSOR15657-250MG
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane 95%
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Formel: C₇H₁₄N₂
MW: 126,20 g/mol
Smältpunkt: 180 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03787926
CAS nummer: 93643-24-4
UN: 3267
ADR: 8,II