2-Bromo-1,4-dichlorobenzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Bromo-2,5-dichlorobenzene
OR1563-100G OR1563-25G
APOSOR1563-100GEA 1275 SEK
APOSOR1563-100G APOSOR1563-25G
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene
Formel: C₆H₃BrCl₂
MW: 225,9 g/mol
Kokpunkt: 118…120 °C/20mmHg
Smältpunkt: 31…36 °C
Densitet: 1,89 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00018505
CAS nummer: 1435-50-3
EINECS: 215-859-9