1-Bromo-2,4-dichlorobenzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,4-Dichlorobromobenzene
OR1562-100G OR1562-25G OR1562-5G
APOSOR1562-100GEA 650 SEK
APOSOR1562-100G APOSOR1562-25G APOSOR1562-5G
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene
Formel: C₆H₃BrCl₂
MW: 225,9 g/mol
Kokpunkt: 235 °C
Smältpunkt: 26…30 °C
Densitet: 1,89 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 98 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00018333
CAS nummer: 1193-72-2
EINECS: 214-778-6