Mesitylen
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1559-100ML OR1559-2.5L OR1559-500ML
APOSOR1559-100MLEA 275 SEK
APOSOR1559-100ML APOSOR1559-2.5L APOSOR1559-500ML
Mesitylen
Mesitylen
Formel: C₉H₁₂
Kokpunkt: 163…166 °C
Smältpunkt: –45 °C
Densitet: 0,864 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 53 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008538
CAS nummer: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
UN: 2325
ADR: 3,III