3-Chloro-o-cresol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR1558-100G OR1558-25G OR1558-5G
APOSOR1558-100GEA 9075 SEK
APOSOR1558-100G APOSOR1558-25G APOSOR1558-5G
3-Chloro-o-cresol 98%
3-Chloro-o-cresol
Formel: C₇H₇ClO
Kokpunkt: 225 °C
Smältpunkt: 86 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00079738
CAS nummer: 3260-87-5
EINECS: 221-861-0