N-(4-Chloromethylthiazol-2-yl)acetamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Acetamido-4-(chloromethyl)-1,3-thiazole, N-(4-(Chloromethyl)thiazol-2-yl)acetamide
OR15549-1G OR15549-250MG
APOSOR15549-1GEA 1375 SEK
APOSOR15549-1G APOSOR15549-250MG
N-(4-Chloromethylthiazol-2-yl)acetamide
N-(4-Chloromethylthiazol-2-yl)acetamide
Formel: C₆H₇ClN₂OS
MW: 190.65 g/mol
Smältpunkt: 166…168 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00022441
CAS nummer: 7460-59-5