2-Acetamido-5-bromothiazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: N-(5-bromothiazol-2-yl)acetamide
OR15548-1G OR15548-5G OR15548-250MG
APOSOR15548-1GEA 1125 SEK
APOSOR15548-1G APOSOR15548-5G APOSOR15548-250MG
2-Acetamido-5-bromothiazole
2-Acetamido-5-bromothiazole
Formel: C₅H₅BrN₂OS
MW: 221,0800 g/mol
Smältpunkt: 198…201 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00017336
CAS nummer: 7336-54-1