2-Chloro-4-(methylthio)pyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR15519-1G OR15519-250MG
APOSOR15519-1GEA 345 SEK
APOSOR15519-1G APOSOR15519-250MG
2-Chloro-4-(methylthio)pyrimidine
2-Chloro-4-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₅H₅ClN₂S
Smältpunkt: 59…64 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09265490
CAS nummer: 49844-93-1
UN: 1759
ADR: 8,III