1-Pyrimidin-2-ylpiperidin-4-one
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR15509-1G
OR15509-5G
APOSOR15509-1GEA
1200
SEK
APOSOR15509-1G
APOSOR15509-5G
1-Pyrimidin-2-ylpiperidin-4-one
1-Pyrimidin-2-ylpiperidin-4-one
Formel:
C₉H₁₁N₃O Smältpunkt: 73…75 °C Storage Temperature: Omgivande |
CAS nummer:
116247-92-8 |