2-(1-Phenylethylidene)-1-hydrazinecarboxamide
Leverantör: Apollo Scientific
OR15508-10G OR15508-1G OR15508-5G
APOSOR15508-10GEA 5875 SEK
APOSOR15508-10G APOSOR15508-1G APOSOR15508-5G
2-(1-Phenylethylidene)-1-hydrazinecarboxamide
2-(1-Phenylethylidene)-1-hydrazinecarboxamide
Formel: C₉H₁₁N₃O
MW: 177,21 g/mol
Smältpunkt: 207…209 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00137159
CAS nummer: 2492-30-0