1-(2,4-Dichlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15486-5G OR15486-1G
APOSOR15486-5GEA 4200 SEK
APOSOR15486-5G APOSOR15486-1G
1-(2,4-Dichlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(2,4-Dichlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₈Cl₂O₂
MW: 231,0800 g/mol
Smältpunkt: 140…147 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00044817
CAS nummer: 84604-70-6
EINECS: 283-353-5