1-(4-Bromophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Leverantör: Apollo Scientific
OR15481-10G OR15481-1G OR15481-5G
APOSOR15481-10GEA 15850 SEK
APOSOR15481-10G APOSOR15481-1G APOSOR15481-5G
1-(4-Bromophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
1-(4-Bromophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Formel: C₉H₉BrO₃S
Smältpunkt: 152…154 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09864834
CAS nummer: 500576-33-0