(5-Bromo-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15479-1G OR15479-500MG OR15479-100MG
APOSOR15479-1GEA 3300 SEK
APOSOR15479-1G APOSOR15479-500MG APOSOR15479-100MG
(5-Bromo-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 97%
(5-Bromo-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
Formel: C₅H₇BrN₂O
Smältpunkt: 143…145 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09864833
CAS nummer: 861362-06-3