2-Benzyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15477-1G OR15477-500MG OR15477-5G
APOSOR15477-1GEA 1750 SEK
APOSOR15477-1G APOSOR15477-500MG APOSOR15477-5G
2-Benzyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-Benzyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₉NO₂S
Smältpunkt: 173…176 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02102513
CAS nummer: 36916-44-6