4-Propionyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15460-1G OR15460-250MG
APOSOR15460-1GEA 1825 SEK
APOSOR15460-1G APOSOR15460-250MG
4-Propionyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
4-Propionyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₉NO₃
MW: 167,17 g/mol
Smältpunkt: 216…220 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06200986
CAS nummer: 111468-94-1