2,3-Dibromo-2-(trichloroacetyl)pyrrole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15459-1G OR15459-5G
APOSOR15459-1GEA 2075 SEK
APOSOR15459-1G APOSOR15459-5G
2,3-Dibromo-2-(trichloroacetyl)pyrrole
2,3-Dibromo-2-(trichloroacetyl)pyrrole
Formel: C₆H₂Br₂Cl₃NO
Smältpunkt: 137…139 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00662082
CAS nummer: 50371-52-3