Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR15441-1G
OR15441-5G
APOSOR15441-1GEA
260
SEK
APOSOR15441-1G
APOSOR15441-5G
Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
Formel:
C₁₀H₉NO₂S Smältpunkt: 68…72 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00848360 CAS nummer: 32137-76-1 |