1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15422-5G OR15422-25G
APOSOR15422-5GEA 600 SEK
APOSOR15422-5G APOSOR15422-25G
1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine 98%
1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Formel: C₁₁H₁₅N₃O₂
MW: 221,26 g/mol
Kokpunkt: 369,5 °C
Smältpunkt: 109…111 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00101003
CAS nummer: 16155-03-6