5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbohydrazide
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(4-Methoxyphenyl)thiophene-2-carbohydrazide
OR15414-500MG OR15414-1G
APOSOR15414-500MGEA 6425 SEK
APOSOR15414-500MG APOSOR15414-1G
5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbohydrazide
5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbohydrazide
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₂S
MW: 248,31 g/mol
Smältpunkt: 195…198 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06200930
CAS nummer: 69202-24-0