2-Hydroxy-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15411-1G OR15411-250MG
APOSOR15411-1GEA 3725 SEK
APOSOR15411-1G APOSOR15411-250MG
2-Hydroxy-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
2-Hydroxy-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Formel: C₉H₁₀O₄S
Smältpunkt: 136…138 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 197240-27-0