N,N-Dimethyl(6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanamine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15401-1G OR15401-5G
APOSOR15401-1GEA 3950 SEK
APOSOR15401-1G APOSOR15401-5G
N,N-Dimethyl(6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanamine
N,N-Dimethyl(6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanamine
Formel: C₁₁H₁₅N₃
Smältpunkt: 82…84 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06200990
CAS nummer: 885949-46-2