5-(4-Chlorophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
OR15397-1G OR15397-5G
APOSOR15397-1GEA 1175 SEK
APOSOR15397-1G APOSOR15397-5G
5-(4-Chlorophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
5-(4-Chlorophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Formel: C₁₁H₇ClOS
MW: 222,69 g/mol
Smältpunkt: 85…86 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01860767
CAS nummer: 38401-71-7