6-Chloro-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
OR15393-10G
OR15393-1G
OR15393-5G
APOSOR15393-10GEA
10525
SEK
APOSOR15393-10G
APOSOR15393-1G
APOSOR15393-5G
6-Chloro-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
6-Chloro-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Formel:
C₁₇H₁₂ClNO₃ Smältpunkt: 350 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD06200950 CAS nummer: 854867-53-1 |