6-Chloro-2-(3-chlorophenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
OR15390-10G OR15390-1G OR15390-5G
APOSOR15390-10GEA 7025 SEK
APOSOR15390-10G APOSOR15390-1G APOSOR15390-5G
6-Chloro-2-(3-chlorophenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
6-Chloro-2-(3-chlorophenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₇H₁₁Cl₂NO₂
MW: 332,19 g/mol
Smältpunkt: 324 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03420193
CAS nummer: 886361-68-8