2-Amino-5-(4-chlorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Leverantör: Apollo Scientific
OR15386-10G
OR15386-1G
OR15386-5G
APOSOR15386-10GEA
15850
SEK
APOSOR15386-10G
APOSOR15386-1G
APOSOR15386-5G
2-Amino-5-(4-chlorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
2-Amino-5-(4-chlorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Formel:
C₁₀H₉ClN₄OS Smältpunkt: 257 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD06200937 CAS nummer: 886361-54-2 |