3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1538-1G OR1538-5G
APOSOR1538-1GEA 260 SEK
APOSOR1538-1G APOSOR1538-5G
3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid 97%
3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₅BrO₂
Smältpunkt: 146…150 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00167820
CAS nummer: 21816-08-0