4,6,7,8-Tetrahydro-2,5(1H,3H)-quinolinedione
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4,7,8-Tetrahydroquinoline-2,5(1H,6H)-dione
OR15364-1G OR15364-5G
APOSOR15364-1GEA 720 SEK
APOSOR15364-1G APOSOR15364-5G
4,6,7,8-Tetrahydro-2,5(1H,3H)-quinolinedione
4,6,7,8-Tetrahydro-2,5(1H,3H)-quinolinedione
Formel: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Smältpunkt: 196…198 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01111799
CAS nummer: 5057-12-5