4-(4-Nitrophenyl)piperidine 98+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15358-100MG OR15358-250MG
APOSOR15358-100MGEA 175 SEK
APOSOR15358-100MG APOSOR15358-250MG
4-(4-Nitrophenyl)piperidine 98+%
4-(4-Nitrophenyl)piperidine
Formel: C₁₁H₁₄N₂O₂
Smältpunkt: 92…94 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06804549
CAS nummer: 26905-03-3