3'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
OR15355-10G OR15355-1G OR15355-5G
APOSOR15355-10GEA 15450 SEK
APOSOR15355-10G APOSOR15355-1G APOSOR15355-5G
3'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
3'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Formel: C₁₃H₉NO₃
MW: 227,22 g/mol
Smältpunkt: 100…102 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06803021
CAS nummer: 209863-08-1