Methyl-4-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15352-10G OR15352-1G OR15352-5G
APOSOR15352-10GEA 2725 SEK
APOSOR15352-10G APOSOR15352-1G APOSOR15352-5G
Methyl-4-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-4-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₇ClO₂S
Smältpunkt: 95…97 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07371546
CAS nummer: 35212-95-4