2-Methyl-1,3-benzoxazol-4-amine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Amino-2-methyl-1,3-benzoxazole
OR15351-1G OR15351-5G
APOSOR15351-1GEA 1800 SEK
APOSOR15351-1G APOSOR15351-5G
2-Methyl-1,3-benzoxazol-4-amine
2-Methyl-1,3-benzoxazol-4-amine
Formel: C₁₁H₁₄N₂O
Smältpunkt: 76…78 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 342897-54-5