2-Butyl-1,3-benzoxazol-4-amine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR15326-100MG
OR15326-250MG
APOSOR15326-100MGEA
635
SEK
APOSOR15326-100MG
APOSOR15326-250MG
2-Butyl-1,3-benzoxazol-4-amine
2-Butyl-1,3-benzoxazol-4-amine
Formel:
C₁₁H₁₄N₂O Storage Temperature: Omgivande |
CAS nummer:
886361-02-0 |