2-(3-Chlorophenyl)-4-oxo-4-phenylbutanoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15323-1G OR15323-250MG OR15323-500MG
APOSOR15323-1GEA 4275 SEK
APOSOR15323-1G APOSOR15323-250MG APOSOR15323-500MG
2-(3-Chlorophenyl)-4-oxo-4-phenylbutanoic acid
2-(3-Chlorophenyl)-4-oxo-4-phenylbutanoic acid
Formel: C₁₆H₁₃ClO₃
Smältpunkt: 159…161 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00664378
CAS nummer: 344280-12-2