2-Chloro-N-[4-(2-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 2-[(Chloroacetyl)amino]-4-(2-chlorophenyl)-1,3-thiazole
OR15321-10G OR15321-1G OR15321-5G
APOSOR15321-10GEA 7025 SEK
APOSOR15321-10G APOSOR15321-1G APOSOR15321-5G
2-Chloro-N-[4-(2-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
2-Chloro-N-[4-(2-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
Formel: C₁₁H₈Cl₂N₂OS
MW: 287,17 g/mol
Smältpunkt: 130…132 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01315353
CAS nummer: 338957-50-9