4-Bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
OR15316-1G OR15316-5G
APOSOR15316-1GEA 1475 SEK
APOSOR15316-1G APOSOR15316-5G
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₆BrNO₂
MW: 204,0213 g/mol
Smältpunkt: 136…138 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07838483
CAS nummer: 875160-43-3