3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
OR15313-10G OR15313-1G OR15313-5G
APOSOR15313-10GEA 18725 SEK
APOSOR15313-10G APOSOR15313-1G APOSOR15313-5G
3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole
3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₉BrN₂
Smältpunkt: 101…102 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08276940
CAS nummer: 324054-75-3