1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloro-1-ethanone
Leverantör: Apollo Scientific
OR15312-10G
OR15312-1G
OR15312-5G
APOSOR15312-10GEA
5825
SEK
APOSOR15312-10G
APOSOR15312-1G
APOSOR15312-5G
1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloro-1-ethanone
1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloro-1-ethanone
Formel:
C₇H₅BrCl₃NO Smältpunkt: 102…104 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD08276938 CAS nummer: 184643-69-4 |