2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1531-25G OR1531-100G
APOSOR1531-25GEA 755 SEK
APOSOR1531-25G APOSOR1531-100G
2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile 98%
2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₄BrN₃O₂
MW: 242,03 g/mol
Smältpunkt: 180…185 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00054185
CAS nummer: 17601-94-4