1,3-Benzoxazol-4-amine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Amino-1,3-benzoxazole
OR15304-1G OR15304-5G OR15304-100MG
APOSOR15304-1GEA 1025 SEK
APOSOR15304-1G APOSOR15304-5G APOSOR15304-100MG
1,3-Benzoxazol-4-amine
1,3-Benzoxazol-4-amine
Formel: C₇H₆N₂O
Smältpunkt: 77…79 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 163808-09-1