4-(1,4-Thiazinan-4-yl)benzenecarbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-(Thiomorpholin-4-yl)benzaldehyde
OR15298-1G OR15298-5G
APOSOR15298-1GEA 2575 SEK
APOSOR15298-1G APOSOR15298-5G
4-(1,4-Thiazinan-4-yl)benzenecarbaldehyde
4-(1,4-Thiazinan-4-yl)benzenecarbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₃NOS
MW: 207,3 g/mol
Smältpunkt: 63…65 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08276967
CAS nummer: 27913-94-6