4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)phenylamine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)aniline
OR15287-1G OR15287-5G OR15287-25G
APOSOR15287-1GEA 210 SEK
APOSOR15287-1G APOSOR15287-5G APOSOR15287-25G
4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)phenylamine 98%
4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)phenylamine
Formel: C₁₂H₁₉N₃
MW: 205,3000 g/mol
Smältpunkt: 76…78 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00702246
CAS nummer: 115619-01-7